Learn More
R&D Systems™ Latrunculina A
Código de producto. 18005152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18005152 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18005152 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3973/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.23€
    265.65€ / 100 microgramos
    Ahorro 29.58€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of actin assembly and polymerization
Latrunculin A is a reversible inhibitor of actin assembly; blocks actin adenine nucleotide exchange. Complexes with actin in vitro and interacts with actin monomers only, unlike cytochalasins. Prevents actin repolymerization into filaments and disrupts the actin cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Línea de productos Tocris
Tipo de producto Latrunculin A
Pureza 0.95
Peso molecular 421.55
Inhibidores Latrunculin A
Para uso exclusivo en investigación