Learn More
Lonza™ Latitude™ HT Geles prefabricados
Descripción
- Proporciona una resolución de ADN rápida y reproducible de 8 pb a > =10 kb
- Fabricado con material de biología molecular de alta calidad. SeaKem™ y NuSieve™ Agarosa de marca
- Calidad y rendimiento comprobados
- Se adapta a la mayoría de cámaras de electroforesis sumergidas de gran tamaño.
- Compatible con pipetas multicanal de 8 y 12 puntas y espaciado de placas de microtitulación
- Fundición de precisión de acuerdo con ISO Normas 9001
- Vienen en formatos de 100 y 200 pocillos.
- Preteñido con 0,5 μg/mL de bromuro de etidio
- Los permisos se completarán en 30 minutos.
- Permite procesar hasta 200 muestras en un solo gel prefabricado
†Uso de lo reutilizable TruBand Se requiere un ancla (se vende por separado) para garantizar un rendimiento óptimo del gel.
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | TBE |
| Concentración | 2% |
| Formato | Precast Gel |
| Intervalo de separación | De 100 a ≥2000 bp |
| Pocillos | 2 x 50 pocillos |
| Sin ADNasa | Sí |
| Formulación | 2% SeaKem™ Agarosa LE Plus, 1X TBE, preteñida con 0,5 μg/ml de Ethidium Bromuro |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de ADN de alto rendimiento |
| Material | Agarosa |
| Cantidad | 5 geles |
| Mostrar más |