Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Código de producto. 16431438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431438 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431438 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0561
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 334.45 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.52%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)