Learn More
Lathosterol, TRC
Código de producto. 30010990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010990 25 mg 25 miligramos
30012878 100 mg 100 miligramos
30011759 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17750025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-99-9
Fórmula molecular C27 H46 O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo Cholest-7-en-3-ol, (3β,5α)- (9CI, ACI), (3β,5α)-Cholest-7-en-3-ol (ACI), 5α-Cholest-7-en-3β-ol (8CI), 3β-Hydroxy-5α-cholest-7-ene, 7-En-3-cholestanol, Cholest-7-en-3-ol, Lathosterol, γ-Cholestenol, δ7-Cholestenol
Nombre IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lathosterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.3549
Porcentaje de pureza >95%