Learn More
KARTELL Tubos de látex
Descripción
- Mangueras con superficie lisa y transparente.
- Densidad 0,92 g/mL.
- Esterilizables en autoclave.
- SH.A 40 ±5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Material | Látex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,67 in, 17 mm |
| Longitud global (imperial) | 32.81 ft. |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Manguera |