Learn More
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco
Código de producto. 15523516
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15523516 XL paquete de 90
15583506 XS paquete de 100
15593506 Pequeño paquete de 100
15503516 Medio paquete de 100
15513516 Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15523516 Proveedor Semperguard™ N.º de proveedor 3000001293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    8.80€ / paquete de 90
    Ahorro 9.20€
    51% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes con revestimiento interno de látex sin talco Semperguard™ son guantes de protección desechables de caucho natural con un revestimiento interior sintético.
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos
  • Guante de examen de clase I CE
  • Guante higiénico sin talco y respetuoso con la piel fabricado con caucho natural
  • Buen agarre y fácil de colocar gracias a la innovadora tecnología de producción
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420, EN 374, EN 455; dispositivo médico de clase I, guante de protección de un solo uso para riesgos complejos, categoría III
Área revestida Interior
Coating Material Sintético
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Ambidiestro
Material Caucho
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,24 mm (medida en doble capa)
Para utilizar con (aplicación) Producto sanitario de clase I. Adecuado para el contacto con alimentos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 240 mm