Learn More
Sanplatec™ Guante de látex de 8 in.
Código de producto. 30242888
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del manguito (imperial):
8 in
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Diámetro del manguito (imperial) Tamaño de la unidad
30242888 8 in 1 par
1 options
Código de producto. 30242888 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 30227
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Guante de látex de 8 in para Sanplatec Guantera.
  • Especificaciones: 1 gemelo, Longitud total: 710 mm, Grosor: 0,55 mm
Especificaciones
Color Natural
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño Universal
Grosor (imperial) 0.55 mm
Grosor (métrico) 0.55 mm
Diámetro del manguito (imperial) 8 in