Learn More
Sanplatec™ Guante de látex de 6 in.
Código de producto. 30242883
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del manguito (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Diámetro del manguito (imperial) Tamaño de la unidad
30242883 6 in 1 par
1 options
Código de producto. 30242883 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 00193
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Guante de látex de 6 in para Sanplatec Guantera.
  • Especificaciones: 1 gemelo, Longitud total: 635 mm, Grosor: 0,55 mm
Especificaciones
Color Natural
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño Universal
Grosor (imperial) 0.55 mm
Grosor (métrico) 0.55 mm
Tipo de empaquetado Par
Diámetro del manguito (imperial) 6 in