Learn More
Cole-Parmer™ Dedales de látex con polvo North™
Código de producto. 11736574 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11736574 M paquete de 1440
1 options
Código de producto. 11736574 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8160542
Cantidad Precio
1 38.96€ / paquete de 1440
10 36.76€ / paquete de 1440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos dedales cuando necesite sensibilidad y movilidad. Los dedales de látex con polvo North™ Cole-Parmer™ proporcionan una protección eficaz en aplicaciones delicadas.
  • Cumplen con la norma ASTM D3772 sobre propiedades físicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3772
Color Transparente
Material Látex
Tipo de producto Dedal
Tamaño M
Grosor (imperial) 3 mil
Para utilizar con (aplicación) Utilícelos cuando necesite sensibilidad y movilidad
Cantidad Paquete de 1440
Longitud (métrico) 68,85 mm