Learn More
Heathrow Scientific™ Perillas cuentagotas de látex
Código de producto. 12347579 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
Longitud (métrico):
43 mm
52 mm
Diámetro de la abertura (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Diámetro de la abertura (métrico) unitSize
12347579 1 ml 43 mm 5 mm paquete de 72
12357579 2 ml 52 mm 6 mm paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12347579 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS20622A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se desliza fácilmente en las pipetas y en los goteros de la medicina. Las perillas cuentagotas de látex Heathrow Scientific™ están fabricadas con látex de caucho natural, flexible y duradero.
  • Hecha de látex de caucho natural
    • Flexible y fácil de acoplar
    • Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicina.
    • Paquete de 72
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Natural
Desechables Reusable
Para utilizar con Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette
Tipo de agarre Single-handed
Material Látex de caucho natural
Número de canales 1
Esterilidad Non-sterile
Tipo Dropping Bulb
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas Pasteur, pipetas más pequeñas y goteros de medicina
Cantidad 72/Paq.
Longitud (métrico) 43 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 5 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm