Learn More
Coverguard™ EUROCHEM Latex Gloves
Código de producto. 12078245
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12078245 7 10 pares
12088245 8 10 pares
12098245 9 10 pares
3 options
Código de producto. 12078245
Marca: Coverguard™ 5207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
EUROCHEM gloves are the ideal choice when handling heavy objects in slippery and difficult environments, and provide medium chemical protection. They have a blue natural latex coating with a smooth finish and cotton inner to provide comfort for extended use.
  • PPE Category III
  • Medium chemical protection
  • Protect against bacteria and fungi
  • Suitable for Forestry, Fishing, Horticulture, Farming, Waste treatment, Food-processing industries, Construction, Chemical
  • Cotton inner for added comfort
  • Blue natural latex coating
  • Ideal for handling heavy objects in slippery and difficult environments
  • Hangable individual pack
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI PPE Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food contact
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 51 mil
Finger Thickness (Metric) 1.3 mm
Material Látex, Cotton
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (imperial) 51 mil
Grosor (métrico) 1.3 mm
Norma EN388 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS Yes
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Safety
Material de revestimiento Algodón
Cantidad 10 par
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm