Learn More
QRP Dedales de látex antiestáticos
Código de producto. 11710269 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 720
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11710269 XL paquete de 720
1 options
Código de producto. 11710269 Proveedor QRP N.º de proveedor 8628303
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Minimice la generación de carga con estos dedales antiestáticos de látex.
  • Anti-Static Dedales de látex sellados al vacío ISO 5 (Clase 100).
  • Los dedales de látex están lavados, no contienen polvo y están tratados con un agente antiestático.
  • Úselo para manipular dispositivos sensibles a la estática de Clase II con umbrales superiores a 1000 V.
  • La resistividad superficial promedio es de 5 X 10¹² ohmios.
  • Cada paquete cuenta con doble bolsa en un embalaje seguro contra ESD para evitar la generación de cargas.
  • Conformidad legal:
    • ISO Clase 5. ASTM y las normas IEST-RP-CC 005.3.
    • ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Color Rosa
Latex Free No
Material Látex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Dedales ESD
Tamaño XL
Grosor (imperial) 3 in
Grosor (métrico) 76,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Úselo para manipular dispositivos sensibles a la estática de clase II con umbrales superiores a 1000 V
Tipo de empaquetado Envasado en doble bolsa con embalaje ESD
Cantidad Paquete de 720