Descripción
- ISO Clase 5
- Normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Envasado seguro contra ESD
- No estéril
- Antiestático
- Látex
- Rosa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Normas ISO Clase 5, ASTM y IEST-RP-CC 005.3, certificado ESD según ANSI/ESD S20.20-2014 |
| Color | Rosa |
| Material | Látex |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | Medio |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática de clase II con umbrales de >1000 V. Resistividad media de la superficie: 5 x 1012 ohmios |