Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de aglutinación de látex: Streptococcus A, B, C, D, F y G
Código de producto. 15928022 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15928022 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 15928022 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M47CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos de medios selectivos para la identificación/diagnóstico específicos.
  • Pruebas específicas disponibles para una variedad de detecciones de infecciones
  • Prueba de aglutinación de látex rápida (2 minutos), sencilla, sensible y específica para la identificación y confirmación de colonias de infección
  • Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos y proporcionar una indicación temprana de un posible fallo en el proceso de producción.
  • Se puede utilizar para detectar colonias antes de la identificación bioquímica completa y puede sustituir los métodos tradicionales de aglutinación de anticuerpos.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Analitos detectables Streptococcus A, B, C, D, F y G
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Cantidad 50 pruebas
Tiempo de prueba 2 min