Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de aglutinación de látex: Staphylococcus aureus
Código de producto. 15988012 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
50 tests
500 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15988012 100 pruebas 50 tests
15957112 500 pruebas 500 tests
17122199 100 pruebas 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15988012 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M43CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos de medios selectivos para la identificación/diagnóstico específicos.
  • Prueba de aglutinación de látex rápida (2 minutos), sencilla, sensible y específica para la identificación y confirmación de colonias de infección
  • Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos y proporcionar una indicación temprana de un posible fallo en el proceso de producción.
  • Se puede utilizar para detectar colonias antes de la identificación bioquímica completa y puede sustituir los métodos tradicionales de aglutinación de anticuerpos.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Analitos detectables Staphylococcus aureus
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Cantidad 100 pruebas
Tiempo de prueba 2 min