Learn More
BRAND™ Llave de paso de bureta lateral para bureta, ámbar
Código de producto. 10652052 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 25 ml
Bureta de 25 y 50 ml
Bureta de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10652052 Bureta de 25 y 50 ml cada uno
10509161 Bureta de 25 ml cada uno
10111971 Bureta de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652052 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 81927
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
La llave de paso de bureta lateral para bureta incluye una llave de vidrio intercambiable.
  • Carcasa de llave de paso con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Llave de vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Llave de paso para bureta
Material Vidrio de borosilicato ámbar (3.3)
Para utilizar con (equipo) Bureta de 25 y 50 ml
Incluye Llave de vidrio