Learn More
Latanoprost, TRC
Código de producto. 30040807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040807 10 mg 10 miligramos
30041141 1 mg 1 miligramo
30010934 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17728010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130209-82-4
Fórmula molecular C26 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 432.59
Sinónimo 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (15R)-Latanoprost, GAAP Ofteno, Latanoprost, PhXA 41, XA 41, Xalatan
Nombre IUPAC propan-2-yl(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(3R)-3-hidroxi-5-fenilpentilo]ciclopentilo]hept-5-enoate
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Latanoprost
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2876