Learn More
Latanoprost, Mikromol™
Descripción
Latanoprost
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Latanoprost |
| CAS | 130209-82-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Latanoprost |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26 H40 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, (15R)-Latanoprost, GAAP Ofteno, Latanoprost, PhXA 41, XA 41, Xalatan, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1alpha(Z),2beta(R*),3alpha,5alpha]]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(3R)-3-hidroxi-5-fenilpentil]ciclopentil]hept-5-enoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |