Learn More
Latanoprost, MedChemExpress
Código de producto. 16488528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488528 10 mg 10 miligramos
16484397 50 mg 50 miligramos
16483786 25 mg 25 miligramos
16471008 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB057710mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Latanoprost
Forma física Oil
CAS 130209-82-4
Color Colorless
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H40O5
Sinónimo PHXA41
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 432.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.59
Porcentaje de pureza 99.67%