Learn More
Ácido Latanoprost, TRC
Código de producto. 17994345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994345 5 mg 5 miligramos
17912875 1 mg 1 miligramo
17921255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1773105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41639-83-2
Fórmula molecular C23 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 390.51
Sinónimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, Latanoprost acid, PhXA 85, Latanoprost Related Compound E (USP)
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(3R)-3-hidroxi-5-fenilpentilo]ciclopentilo-hept-5-ácido enoico
SMILES O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Latanoprost Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2406
Porcentaje de pureza >95%