Learn More
Ácido Latanoprost-d4(>85%), TRC
Código de producto. 30479024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479024 1 mg 1 miligramo
30480242 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1773121MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1224443-47-3
Fórmula molecular C23H30D4O5
Peso molecular (g/mol) 394.54
Sinónimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic-d4 Acid, 13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α-d4, PhXA 85-d4, Latanoprost Related Compound E USP-d4
SMILES O[C@@H]1[C@H](C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O)[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Latanoprost Acid-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1/i2D2,7D2