Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Latanoprost |
| Cantidad | 25 mg |
| Solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: soluble en etanol y acetonitrilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.6 |
| Clave InChI | GGXICVAJURFBLW-RDSJPUOVSA-N |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCC\C=C\C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | propan-2-yl (5E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate |
| Peso molecular (g/mol) | 432.60 |
Seguridad y manipulación
- Latanoprost
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: Latanoprost