Learn More
Lasofoxifeno, TRC
Código de producto. 30005065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005065 25 mg 25 miligramos
30004840 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17650025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180916-16-9
Fórmula molecular C28 H31 N O2
Peso molecular (g/mol) 413.55
Sinónimo 2-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-, (5R,6S)-, 2-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-, (5R-cis)-, (5R,6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalenol, (-)-cis-6(S)-Phenyl-5(R)-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, Lasofoxifene
Nombre IUPAC (5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidina-1-iletoxi)fenil]-5,6,7,8-tetrahidronaftalena-2-ol
SMILES Oc1ccc2[C@H]([C@H](CCc2c1)c3ccccc3)c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasofoxifene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31NO2/c30-24-11-15-27-23(20-24)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-12-25(13-9-22)31-19-18-29-16-4-5-17-29/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28,30H,4-5,10,14,16-19H2/t26-,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.2355