Learn More
Lasofoxifene tartrate, MedChemExpress
Descripción
Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lasofoxifene tartrate |
| CAS | 190791-29-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H37NO8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CP-336156 tartrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (147.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C2[C@@H](C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)[C@@H](C5=CC=CC=C5)CCC2=C1.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 563.64 |
| Mostrar más |