Learn More
Lasmiditan, TRC
Código de producto. 30008794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008794 10 mg 10 miligramos
30003319 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL35701010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 439239-90-4
Fórmula molecular C19H18F3N3O2
Peso molecular (g/mol) 377.36
Sinónimo 2,4,6-Trifluoro-N-[6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridin-2-yl]benzamide, 2,4,6-Trifluoro-N-[6-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]-2-pyridinyl]benzamide
SMILES CN1CCC(CC1)C(=O)c2cccc(NC(=O)c3c(F)cc(F)cc3F)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasmiditan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18F3N3O2/c1-25-7-5-11(6-8-25)18(26)15-3-2-4-16(23-15)24-19(27)17-13(21)9-12(20)10-14(17)22/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,23,24,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1351