Learn More
Lasiocarpina-N-óxido 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323314 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323314 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14593110WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasiocarpine-N-oxide
CAS 127-30-0
Nombres de analitos o componentes Lasiocarpine-N-oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H33 N O8
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (1S,7aR)-7-[[(2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-4-oxido-1H-pyrrolizin-1-yl ester, (2Z)-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, N-oxide, [1S-[1α(Z),7[S*(R*)],7aα]]-, Lasiocarpine, N-oxide (6CI,7CI,8CI), Lasiocarpine oxide, Lasiocarpine, 4-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H33NO8/c1-7-13(2)18(23)30-16-9-11-22(27)10-8-15(17(16)22)12-29-19(24)21(26,14(3)28-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16-,17+,21-,22?/m0/s1
SMILES CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H]12)C(C)(C)O
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi-2-[(1S)-1-metoxietil]-3-metil-butanoato de [(7S,8R)-7-[(Z)-2-metilbut-2-enoil]oxi-4-óxido-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-4-io-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 427.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.2206 g/mol