Learn More
Lasiocarpina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311733 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311733 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14593100WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasiocarpine
CAS 303-34-4
Nombres de analitos o componentes Lasiocarpine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H33 N O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (1S,7aR)-7-[[(2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, (2Z)-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, [1S-[1α(Z),7[S*(R*)],7aα]]-, Lasiocarpine (6CI,7CI,8CI), (-)-Lasiocarpine, 7-Angelyleuropine, Europine 7-angelate, NSC 30625
Fórmula InChI InChI=1S/C21H33NO7/c1-7-13(2)18(23)29-16-9-11-22-10-8-15(17(16)22)12-28-19(24)21(26,14(3)27-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16-,17+,21-/m0/s1
SMILES CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H]12)C(C)(C)O
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi-2-[(1S)-1-metoxietil]-3-metilbutanoato de [(7S,8R)-7-[(Z)-2-metilbut-2-enoil]oxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 411.4892
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.2257 g/mol