Descripción
Las etiquetas LaserTab están disponibles en los siguientes formatos:
- Poliolefina a prueba de alteración
- Poliéster (componente con reconocimiento UL cuando se imprime con los tóneres de impresora láser designados)
- Autolaminado
- Nylon paño
- Papel
- Poliimida
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), conforme con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Nylon Paño |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |