Learn More
Brady™ Lasertab™ Etiquetas imprimibles con láser, poliéster metalizado (B-773)
Código de producto. 11513604
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 0,5 in (Ancho x Alto)
1,5 x 0,75 in (Ancho x Alto)
2,5 x 1 in (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 paquete
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
11513604 1,5 x 0,75 in (Ancho x Alto) 1 paquete
11523604 2,5 x 1 in (An x Al) 1 paquete
11503604 1 x 0,5 in (Ancho x Alto) 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11513604 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Brady™ LASERTAB™ Las etiquetas imprimibles con láser están hechas de material de poliéster que permite que la información impresa y los códigos de barras/códigos de datos permanezcan legibles y escaneables cuando se exponen a entornos hostiles.
  • Agujero pasante - Aplicación superior
  • Soporta temperaturas extremadamente altas (-85 °F a 248 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Plata
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster metalizado (B-773)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible con láser
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 40.64 mm
Etiquetas por fila 5
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 2520 etiquetas/paquete
Cantidad 2520/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,5 x 0,75 in (Ancho x Alto)
Tamaño (métrico) 3.8 x 1.9 cm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -65 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0051 in
Grosor (métrico) 0.122 mm
Dimensiones (L x An) 19.05 x 38.10 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.10 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 38.10 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19.05 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number LAT-20-773-2.5