Learn More
Brady™ LASERTAB™ Etiquetas imprimibles con láser, poliéster B-707
Código de producto. 11573644 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,5 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,5 pulg
1 x 0,375 in (Ancho x Alto)
1 x 0,5 in (Ancho x Alto)
1,5 x 0,375 in (An x Al)
1,5 x 0,5 in (An x Al)
2 x 1,437 in (An x Al)
3 x 1,437 in (An x Al)
3,6 x 0,375 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) Color Tamaño de la unidad
11573644 2 x 1,437 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11533654 3 x 1,437 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11543654 1,5 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11503654 3,6 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11513045 0,5 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11543045 0,5 x 0,5 pulg Blanco 1 paquete
11553045 1,5 x 0,5 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11553644 1 x 0,5 in (Ancho x Alto) Amarillo 1 paquete
11523045 1 x 0,375 in (Ancho x Alto) Blanco 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11573644 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    262.10€ / paquete de 1
    Ahorro 49.90€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Diseñado para su uso con impresoras láser. Brady Las etiquetas imprimibles láser LASERTAB están hechas de poliéster B-707.
  • Etiquetas de poliéster en blanco e imprimibles para impresoras láser
  • Material aceptado por CSA cuando se imprime con tóneres de impresora láser designados
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Resistente a productos químicos, humedad, manchas, rayos UV y clima.
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-707)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible con láser
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 71.12 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1008 etiquetas/paquete
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1,437 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +267 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0046 in
Grosor (métrico) 0.117 mm
Dimensiones (L x An) 36.50 x 50.80 mm
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 1,44 in
Altura del área imprimible (imperial) 1,44 in
Altura (métrico) 36.50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-33-707-1