Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster imprimibles con láser LaserTab B-747A
Código de producto. 11508634
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Anchura (métrico):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Anchura del área de impresión (métrico):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Anchura (métrico) Anchura del área de impresión (métrico) unitSize
11508634 Blanco 5,1 mm 16,5 mm 16,5 mm 1 paquete
11533634 Amarillo 6,4 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 paquete
11573574 Blanco 6,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 paquete
11573634 Amarillo 6,4 mm 38,1 mm 38,1 mm 1 paquete
11563634 Amarillo 9,5 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 paquete
11583634 Amarillo 9,5 mm 47,6 mm 47,6 mm 1 paquete
11593634 Amarillo 9,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paquete
11543634 Amarillo 12,7 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 paquete
11513564 Blanco 22,9 mm 50,8 mm 50,8 mm 1 paquete
11533564 Blanco 22,9 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paquete
11543544 Blanco 25,4 mm 63,5 mm 63,5 mm 1 paquete
11563564 Blanco 36,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11508634 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 217029
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas en blanco imprimibles adecuadas para su uso con impresoras láser.
Las etiquetas LaserTab están disponibles en los siguientes formatos:
  • Poliolefina a prueba de alteración
  • Poliéster (componente con reconocimiento UL cuando se imprime con los tóneres de impresora láser designados)
  • Autolaminado
  • Nylon paño
  • Papel
  • Poliimida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-747A)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuito
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 20.3 mm
Etiquetas por fila 10
Etiquetas por hoja 480
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 2880 etiquetas/paquete
Cantidad 2880 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0035 in
Grosor (métrico) 0.09 mm
Dimensiones (L x An) 5.08 x 16.51 mm
Longitud (imperial) 0,20 in
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 16,5 mm
Altura (imperial) 0,20 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,2 in
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm
Alternate Part Number LAT-29-747-2.5