Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster imprimibles por láser LaserTab B-707
Código de producto. 11563644 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
21,2 mm
22,9 mm
Anchura (métrico):
47,6 mm
50,8 mm
Altura del área de impresión (métrico):
21,2 mm
22,9 mm
Anchura del área de impresión (métrico):
47,6 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Altura del área de impresión (métrico) Anchura del área de impresión (métrico) Tamaño de la unidad
11563644 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 paquete
11523654 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11563644 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    164.93€ / paquete de 1
    Ahorro 31.07€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Etiquetas en blanco imprimibles adecuadas para su uso con impresoras láser.
Las etiquetas LaserTab están disponibles en los siguientes formatos:
  • Poliolefina a prueba de alteración
  • Poliéster (componente con reconocimiento UL cuando se imprime con los tóneres de impresora láser designados)
  • Autolaminado
  • Nylon paño
  • Papel
  • Poliimida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-707)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 71.1 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1020 etiquetas/paquete
Cantidad 1020 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0046 in
Grosor (métrico) 0.12 mm
Dimensiones (L x An) 22.86 x 50.8 mm
Longitud (imperial) 0,90 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 0,90 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 22,9 mm
Altura del área de impresión (métrico) 22,9 mm
Alternate Part Number LAT-31-707-1