Learn More
DiversifiedBiotech Cryo-Babies™ láser
Descripción
- Nuestra patente Cryo-Babies™ y Cryo-Tags™ Soporta tanto condiciones de almacenamiento criogénico a largo plazo como de almacenamiento en congelador convencional.
- Las etiquetas criogénicas son químicamente inertes con un adhesivo resistente a los solventes que se adhiere a viales criogénicos, microtubos, tubos de ensayo, viales de vidrio, vasos de precipitados y gradillas metálicas.
- Cryo-Babies™ y Cryo-Tags™ También resisten la congelación rápida en nitrógeno líquido, baños de agua hirviendo a 100 °C y calor seco hasta 150 °C.
- Hojas formateadas para su uso con impresoras láser
- Baja temperatura -196 °C
- Esterilizable en autoclave
- Disponible en paquete de 1600 y 1700.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Despegar y pegar, Acrílico |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Hoja |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 1 x 1 in |
| Mostrar más |