Learn More
Lasalocid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16478658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478658 10 mg 10 miligramos
16474537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1071A
MedChemExpress Lasalocid sodium (Lasalocid-A sodium) treatment led to an increase in cell wall thickness, whilst the quantity and sugar composition of the cell wall remained unchanged in BY-2 cells.
Lasalocid sodium (Lasalocid-A sodium) treatment led to an increase in cell wall thickness, whilst the quantity and sugar composition of the cell wall remained unchanged in BY-2 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasalocid sodium
Forma física Solid
CAS 25999-20-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H53NaO8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Lasalocid-A sodiumIonophore X-537A sodiumAntibiotic X-537A sodium
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (163.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(CC[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C([C@@H]([C@H]2O[C@@]([C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)(CC)C[C@@H]2C)CC)=O)C=CC(C)=C1O
Peso molecular (g/mol) 612.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.77
Porcentaje de pureza 97.0%