Learn More
Lasalocid, MedChemExpress
Código de producto. 16468658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468658 10 mg 10 miligramos
16431098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1071
MedChemExpress Lasalocid (Lasalocid-A; Ionophore X-537A; Antibiotic X-537A) is an antibacterial agent and a coccidiostat, used in the feed additives
Lasalocid (Lasalocid-A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasalocid
Forma física Solid
CAS 25999-31-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H54O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Lasalocid-A Ionophore X-537A Antibiotic X-537A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (169.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CC[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C([C@@H]([C@H]2O[C@@]([C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)(CC)C[C@@H]2C)CC)=O)C=CC(C)=C1O
Peso molecular (g/mol) 590.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.79
Porcentaje de pureza 96.85%