Learn More
Lasalocid A Sodium Salt, TRC
Código de producto. 30007680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007680 50 mg 50 miligramos
18053200 100 mg 100 miligramos
18063400 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17780550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25999-20-6
Fórmula molecular C34 H53 O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 612.77
Sinónimo 2,3-Cresotic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-, monosodium salt, (-)- (8CI), Benzoic acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt (9CI), Benzoic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt, [2R-[2α[2S*(3R*,4S*,5S*,7R*),3S*,5S*],5α,6β]]-, Avatec, Bovatec, Lasalocid sodium, Lasalocid sodium salt, MT 2007, NSC 243046, Ro 2-2985, Sodium lasalocid, Sodium lasalocid A
Nombre IUPAC sodio; 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-etil-5-[(2R,5R,6S)-5-etil-5-hidroxi-6-metiloxano-2-ilo]-3-metiloxalán-2-il]-4-hidroxi-3,5-dimetil-6-oxononil]-2-hidroxi-3-metilbenzoato
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lasalocid A sodium salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.3638