Learn More
LAS101057, MedChemExpress
Código de producto. 16476048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476048 10 mg 10 miligramos
16438657 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14390
MedChemExpress LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
LAS101057 is a potent, selective, and orally efficacious A2B receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LAS101057
Forma física Solid
CAS 925676-48-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14FN5O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (372.76 mM)
SMILES FC1=CN=CC=C1C(N=CC(NC(C2CC2)=O)=N3)=C3C4=CC=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 335.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.34
Porcentaje de pureza 99.4%