Learn More
LAS-34823, TRC
Código de producto. 30476300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476300 10 mg 10 miligramos
30466056 100 mg 100 miligramos
30464577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL39503010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1708930-15-7
Fórmula molecular C16H24BrNO2
Peso molecular (g/mol) 342.27
Sinónimo LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
Nombre IUPAC (3R)-1-(3-fenoxipropil)-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-ol; bromuro
SMILES [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aclidinium Bromide Impurity 2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.099