Learn More
LAS-34823, TRC
Código de producto. 30466056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466056 100 mg 100 miligramos
30464577 50 mg 50 miligramos
30476300 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL395030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1708930-15-7
Fórmula molecular C16H24BrNO2
Peso molecular (g/mol) 342.27
Sinónimo LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
Nombre IUPAC (3R)-1-(3-fenoxipropil)-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-ol; bromuro
SMILES [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Specifications
Nombre del producto químico o material Aclidinium Bromide Impurity 2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.099