Learn More
Larotrectinib Sulfato, TRC
Código de producto. 30475044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475044 50 mg 50 miligramos
30471685 250 mg 250 miligramos
30474327 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17593350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1223405-08-0
Fórmula molecular C21H22F2N6O2 . (H2O4S)
Peso molecular (g/mol) 526.5
Sinónimo LOXO 101 sulfate, (3S)-N-[5-[(2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-3-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxamide Sulfate
SMILES O[C@H]1CCN(C1)C(=O)Nc2cnn3ccc(nc23)N4CCC[C@@H]4c5cc(F)ccc5F.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Larotrectinib Sulfate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22F2N6O2.H2O4S/c22-13-3-4-16(23)15(10-13)18-2-1-7-28(18)19-6-9-29-20(26-19)17(11-24-29)25-21(31)27-8-5-14(30)12-27;1-5(2,3)4/h3-4,6,9-11,14,18,30H,1-2,5,7-8,12H2,(H,25,31);(H2,1,2,3,4)/t14-,18+;/m0./s1