Learn More
Larotaxel, TRC
Código de producto. 30132591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132591 25 mg 25 miligramos
30004411 10 mg 10 miligramos
30003762 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17600025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156294-36-9
Fórmula molecular C45 H53 N O14
Peso molecular (g/mol) 831.9
Sinónimo (αR,βS)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxybenzenepropanoic Acid (1S,2S,4S,7R,8aR,9aS,10aR,12aS,12bR)-7,12a-Bis(acetyloxy)-1-(benzoyloxy)-1,3,4,7,8,9,9a,10,10a,12,12a,12b-dodecahydro-2-hydroxy-5,13,13-trimethyl-8-oxo-2,6-methano-2H-cyclodeca[3,4]cyclopropa[4,5]benz[1,2-b]oxet-4-yl Ester, PNU 100940;
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]23C[C@H]2C[C@H]4OC[C@@]4(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]6(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c7ccccc7)C(=C1C6(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Larotaxel
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H53NO14/c1-23-29(57-39(52)33(49)32(26-15-11-9-12-16-26)46-40(53)60-41(4,5)6)21-45(54)37(58-38(51)27-17-13-10-14-18-27)35-43(36(50)34(56-24(2)47)31(23)42(45,7)8)20-28(43)19-30-44(35,22-55-30)59-25(3)48/h9-18,28-30,32-35,37,49,54H,19-22H2,1-8H3,(H,46,53)/t28-,29+,30-,32+,33-,34-,35+,37+,43-,44+,45-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 831.3466