Learn More
Larixol, TRC
Código de producto. 30468702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468702 500 mg 500 miligramos
30483209 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL175950500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1438-66-0
Fórmula molecular C20H34O2
Peso molecular (g/mol) 306.48
Sinónimo (alphaS,1S,4S,4aS,8aR)-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, [1S-[1alpha(R*),4beta,4abeta,8aalpha]]-alpha-Ethenyldecahydro-4-hydroxy-alpha,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, (+)-Larixol
Nombre IUPAC (1S,4S,4aR,8aS)-4-[(3S)-3-hidroxi-3-metilpent-4-enilo]-4a,8,8-trimetil-3-metilideno-2,4,5,6,7,8a-hexahidro-1H-naftalen-1-ol
SMILES C[C@](O)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Larixol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-7-19(5,22)12-9-15-14(2)13-16(21)17-18(3,4)10-8-11-20(15,17)6/h7,15-17,21-22H,1-2,8-13H2,3-6H3/t15-,16-,17-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2559