Learn More
Gilac™ Contenedor de gran volumen con ruedas pivotantes y frenos
Descripción
- La solución económica para mover contenedores de gran volumen.
- Ruedas y fijaciones de acero inoxidable.
- Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
- Capacidad de carga solo con fines informativos (dependiendo de cómo se distribuya la carga y la temperatura de funcionamiento).
- Parte inferior con juntas en el eje para una perfecta estanqueidad.
- El volumen en litros es equivalente al recipiente lleno hasta el borde.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 58,1 gal. |
| Capacidad (métrico) | 220 L |
| Incluye | 2 ruedas pivotantes con frenos |