Descripción
El suplemento endotelial de vasos grandes Gibco™ (LVES) es un suplemento de medios 50X, completo y listo para usar optimizado para su uso con el medio Gibco™ 200 y el medio 200PRF para el cultivo de células endoteliales primarias de la vena umbilical humana (HUVEC), células endoteliales de la aorta humana (HAEC) y células endoteliales de la arteria pulmonar humana (HPAEC). Este suplemento combinado se ha diseñado para proporcionar un crecimiento celular óptimo y permitir un rendimiento celular superior para aplicaciones de angiogénesis como la migración celular y la formación de tubos. LVES contiene suero fetal bovino, hidrocortisona, factor de crecimiento epidérmico humano, factor de crecimiento fibroblasto básico, heparina y ácido ascórbico.
Realizar ensayos funcionales de formación de tubos, invasión celular, migración celular y proliferación celular
Lograr tasas de crecimiento superiores de las células endoteliales en comparación con las del suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS)
Expandir células endoteliales de vasos grandes primarias sin alteración genómica
Rendimiento verificado en aplicaciones clave de angiogénesis
El suplemento endotelial de vasos grandes está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la formación de tubos, la invasión celular, la migración celular y los ensayos de proliferación celular cuando se utiliza junto con el medio 200, células endoteliales de la vena umbilical humana, y la matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™. Estos artículos y un protocolo detallado están disponibles en un práctico kit de inicio de angiogénesis o se pueden adquirir por separado.
Crecimiento máximo de células primarias con un suplemento combinado
El suplemento endotelial de vasos grandes es una mezcla completa y lista para usar de suplementos de crecimiento optimizada para suministrar>4 x 104 HUVEC por cm2 cuando se utiliza con el medio 200 o el medio 200PRF. El fenotipo celular se retiene y se verifica como positivo para el factor von Willebrand (vWF) y CD31, negativo para la a-actina y positivo para la captación de dil-Ac-LDL a través de ICC.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Rendimiento verificado en aplicaciones clave de angiogénesis
El suplemento endotelial de vasos grandes está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la formación de tubos, la invasión celular, la migración celular y los ensayos de proliferación celular cuando se utiliza junto con el medio 200, células endoteliales de la vena umbilical humana, y la matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™. Estos artículos y un protocolo detallado están disponibles en un práctico kit de inicio de angiogénesis o se pueden adquirir por separado.
Crecimiento máximo de células primarias con un suplemento combinado
El suplemento endotelial de vasos grandes es una mezcla completa y lista para usar de suplementos de crecimiento optimizada para suministrar>4 x 104 HUVEC por cm2 cuando se utiliza con el medio 200 o el medio 200PRF. El fenotipo celular se retiene y se verifica como positivo para el factor von Willebrand (vWF) y CD31, negativo para la a-actina y positivo para la captación de dil-Ac-LDL a través de ICC.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 frasco. Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Tipo de célula | Células endoteliales (vena umbilical, arteria pulmonar, aórtica, vaso grande) |
| Clasificación | Origen animal |
| Concentración | 50 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento LVES |
| Nivel de suero | Suero estándar |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Mostrar más |