Learn More
OHAUS™ Manguitos con dos dientes grandes
Código de producto. 15742669 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Fibra de vidrio
Vinilo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
15742669 Vinilo cada uno
15752669 Fibra de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15742669 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400255
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los manguitos con dos dientes grandes OHAUS™ se utilizan con abrazaderas y se pueden extraer fácilmente para su limpieza o sustitución.
  • Disponible en vinilo rojo y fibra de vidrio
  • Los manguitos de fibra de vidrio son ideales para aplicaciones que superen los 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2
Tipo Manguito con dientes
Material Vinilo
Tamaño Grande
Color Rojo