Learn More
Slice™ Tijeras grandes (punta redondeada)
Descripción
- Óxido de circonio Slice™ cuchillas de seguridad
- Mango de nailon reforzado duradero con agarre de tacto suave
- Más seguras que las tijeras tradicionales
- Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
- Diseño ambidiestro
- Reducen las lesiones y los costes
- Hojas sin chispas, no conductivas y no magnéticas
- Las hojas químicamente inertes nunca se oxidan
- Sin aceite, lubricante ni mantenimiento
- BPA, ftalato y tijeras sin plomo
- Ligero y compacto
- Las hojas son fáciles de limpiar y no requieren mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 7,87 in |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | GFN, TPE, acero inoxidable y óxido de circonio |
| Tamaño | Grande |
| Color | Blanco/Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | hoja de seguridad de óxido de circonio |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 3,21 oz |
| Mostrar más |