Descripción
- Se utiliza con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y el pulso Vortex-Genie para vasos de precipitados, matraces y tubos grandes.
- El conjunto contiene:
- Una plataforma empotrada
- Dos bandas elásticas
- Un surtido de insertos de espuma para tubos de varios diámetros (9 mm a 37 mm)
- Se proporciona un inserto de espuma en blanco para la personalización del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse |
| Incluye | 1 Plataforma rebajada, 2 bandas elásticas, un surtido de insertos de espuma para tubos de varios diámetros (9 mm a 37 mm), 1 encastre de espuma en blanco para la personalización. |