Learn More
GA International Large Round Cryogenic Writable Labels
Código de producto. 17800628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
15 colores variados
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Lavanda
Limón
Marrón
Menta
Naranja
Plata
Rojo
Rosa
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1100
paquete de 5040
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17800628 Violeta paquete de 1100
17800228 Beige paquete de 1100
17889417 Azul paquete de 1100
17810788 Marrón paquete de 1100
17800598 Verde paquete de 1100
17820118 Verde agua paquete de 1100
17831198 Lavanda paquete de 1100
17879547 Limón paquete de 1100
17880908 Menta paquete de 1100
17821198 Naranja paquete de 1100
17819647 Rosa paquete de 1100
17839347 Rojo paquete de 1100
17890808 Plata paquete de 1100
17869247 Blanco paquete de 1100
17880708 15 colores variados paquete de 5040
17810518 Amarillo paquete de 1100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17800628 Proveedor GA International N.º de proveedor JTRA13VI
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.
  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Violeta
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 1100/Pk.
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensiones (L x An) 12.7 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm