Learn More
Gilac™ Caja grande para pasteles, 28 L
Descripción
- Cajas de pastelería apilables y encajables.
- Ligero
- Fácil de agarrar gracias a sus prácticas y ergonómicas asas integradas.
- Apilable hasta 2 m.
- 1/2 vuelta con indicador de dirección para apilar y anidar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de pasteles |
| Material | Polietileno |
| Color | Beige |
| Volumen (imperial) | 7,4 gal |
| Volumen (métrico) | 28 L |