Learn More
BRAND™ Tazas de laboratorio
Código de producto. 10496601 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10496601 250 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 10496601 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 994675
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio pesado con acabado satinado. Marcas de graduación de hasta 250 ml.
  • Fabricado con vidrio moldeado
  • Acabado satinado
  • Diseño elegante
  • Se suministran en paquetes de 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material De cristal
Graduated Sí